Print…
Cloreto de cálcio 0,1 mol/l (0,2 N) solução aquosa 100 mM aqueous solution, Sterile-Filtered
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
J62905.AP J62905.K2
J62905.APEA 97 EUR
J62905.AP J62905.K2
Cloreto de cálcio 0,1 mol/l (0,2 N) solução aquosa 100 mM aqueous solution, Sterile-Filtered
Cloreto de cálcio
CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Fórmula: CaCl₂
Peso Molecular: 110.98 g/mol
Ponto de ebulição: 1600
Ponto de Fusão: 772
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010903
Número CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,01659