Print…
Cloreto de potássio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Potassiumchloride
600213-100 600213-250 600213-500
CAYM600213-100EA 37.6 EUR
CAYM600213-100 CAYM600213-250 CAYM600213-500
Cloreto de potássio 1 mol/l (1 N) em solução aquosa
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420
Ponto de Fusão: 773
Densidade: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621