Print…
Hidróxido de sódio 20% em solução aquosa, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
2615.5000PEEA 517.77 EUR
2615.5000PE 2615.9980PE
Hidróxido de sódio 20% em solução aquosa, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (NaOH) 19.0 - 21.0 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 0.6 %
Trace Impurities (in ppm)
Chlorides (as Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 0.5
Heavy Metals (as Pb) max. 1