Orange G para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
CI 16230
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
J62743.14EA
22.7
EUR
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
Orange G para eletroforese
Orange G
CAS No.: 1936-15-8
Molecular Formula: C16H10N2Na2O7S
Formula Weight: 452.38
Physical Form: Powder
Appearance: Red to orange
Solubility: Soluble in water or methyl cellosolve. Slightly soluble in ethanol
Beilstein Reference: 4120705
MDL No.: MFCD00012457
Collagen stain for connective tissue
Fórmula:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Peso Molecular: 452.38 g/mol Ponto de Fusão: 141 Densidade: 0.45…0.47 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012457 Número CAS: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |