Fosfato de dinucleótido de ß-nicotinamida e adenina, sal dissódico (NADP-Na2, forma oxidada) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Purity: 97%
CAS No.: 24292-60-2
Molecular Formula: C21H26N7Na2O17P3
Formula Weight: 787.37
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00065390
Fórmula:
C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃ Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00065390 Número CAS: 24292-60-2 EINECS: 246-129-8 |