Esculina sesquihidrato
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
6,7-Dihydroxycoumarin 6-glucoside sesquihydrate, Esculin sesquihydrate
J63114.06
J63114.14
J63114.06EA
51.2
EUR
J63114.06
J63114.14
Esculina sesquihidrato
Aesculin sesquihydrate
CAS No.: 66778-17-4
Molecular Formula: C15H16O9.1.5H2O
Formula Weight: 367.31 (340.29anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 202-210°
MDL No.: MFCD00149492
A naturally occuring antioxidant
Fórmula:
C₁₅H₁₆O₉·1,5H₂O Ponto de Fusão: 202…210 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149492 Número CAS: 66778-17-4 EINECS: 208-517-5 Merck Index: 14,3698 |