Tetranitro blue tetrazolium ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
TNBT, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis[2,5-bis(p-nitrophenyl)-2H-tetrazolium] dichloride
J61080.MC
J61080.03
J61080.MCEA
94.5
EUR
J61080.MC
J61080.03
Tetranitro blue tetrazolium ≥97%
Tetranitro blue tetrazolium
Purity: 97%
CAS No.: 1184-43-6
Molecular Formula: C40H28Cl2N12O10.2C2H6O
Formula Weight: 999.78
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Beilstein Reference: 3897475
MDL No.: MFCD00036338
Redox indicator for enzymes
Fórmula:
C₄₀H₂₈Cl₂N₁₂O₁₀ Ponto de Fusão: 165 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036338 Número CAS: 1184-43-6 EINECS: 214-665-1 |