Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylene)ditetrazolium dichloride
J60230.03
J60230.06
J60230.03EA
113
EUR
J60230.03
J60230.06
Cloreto de tetrazólio-nitroazul (NBT) ≥99%
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Purity: 99%
CAS No.: 298-83-9
Molecular Formula: C40H30Cl2N10O6
Formula Weight: 817.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Crystalline powder
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 4115923
MDL No.: MFCD00012159
Intense blue dye used in histochemistry determinations
Fórmula:
C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆ Peso Molecular: 817.65 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00012159 Número CAS: 298-83-9 EINECS: 206-067-4 |