Print…
Óleo de madeira de cedro
Fornecedor: TCI
Atenção
C0626-500ML C0626-25ML C0626-100ML
TCIAC0626-500MLEA 286 EUR
TCIAC0626-500ML TCIAC0626-25ML TCIAC0626-100ML
Óleo de madeira de cedro
Óleo de madeira de cedro
Densidade: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00132766
Número CAS: 8000-27-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Acid Value max. 20.0