Sal sódico de verde de bromocresol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
J64284.06
J64284.14
J64284.06EA
43.2
EUR
J64284.06
J64284.14
Sal sódico de verde de bromocresol ACS
Sal sódico de verde de bromocresol
CAS No.: 62625-32-5
Molecular Formula: C21H13Br4NaO5S
Formula Weight: 720.02
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Dark brown to dark red
Melting Point: 230° dec.
MDL No.: MFCD00148898
Fórmula:
C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00148898 Número CAS: 62625-32-5 EINECS: 263-657-4 Merck Index: 14,1386 |