Colchicina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
J61072.03
J61072.ME
J61072.06
J61072.03EA
137
EUR
J61072.03
J61072.ME
J61072.06
Colchicina ≥98%
Colchicina
Fórmula:
C₂₂H₂₅NO₆ Ponto de Fusão: ∼ 150 °C (decomposição) Densidade: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078484 Número CAS: 64-86-8 EINECS: 200-598-5 UN: 1544 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2471 |