L-Alanina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J60279.18
J60279.22
J60279.36
J60279.18EA
64.3
EUR
J60279.18
J60279.22
J60279.36
L-Alanina reagente para cultura de célula
L-Alanina
CAS No.: 56-41-7
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 295° dec.
Beilstein Reference: 1720248
Merck Reference: 14,204
Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064410
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 295 °C (decomposição) Densidade: 1,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064410 Número CAS: 56-41-7 EINECS: 200-273-8 Merck Index: 14,204 |