L-Fenilalanina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-α-Fenilalanina
J63925.22
J63925.30
J63925.36
J63925.22EA
115
EUR
J63925.22
J63925.30
J63925.36
L-Fenilalanina reagente para cultura de célula
L-Fenilalanina
CAS No.: 63-91-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water. Aqueous solubility increases with warming. Also soluble in methanol, ethanol or 1M NH4OH
Beilstein Reference: 1910408
Merck Reference: 14,7271
MDL No.: MFCD00064227
Fórmula:
C₉H₁₁NO₂ Peso Molecular: 165.19 g/mol Ponto de ebulição: 313 Ponto de Fusão: 173 Densidade: 0.754 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064227 Número CAS: 63-91-2 EINECS: 200-568-1 Merck Index: 14,7271 |