Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-n-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide, 1-butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
H59175.06 H59175.18
H59175.06EA 133 EUR
H59175.06 H59175.18
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide ≥97%
1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
Fórmula: C₁₀H₁₅N₅
Peso Molecular: 205.26 g/mol
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07784457
Número CAS: 448245-52-1