Print…
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J64358.MC J64358.03
J64358.MCEA 51.3 EUR
J64358.MC J64358.03
4-Amino-1,8-naphthalimide 95%
4-Amino-1,8-naphthalimide
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 518 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >360 °C
Densidade: 1,105
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00006921
Número CAS: 1742-95-6
EINECS: 217-110-1