Print…
1,3-Dibutyl-2-thiourea ≥97.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N'-Dibutylthiourea, 1,3-Dibutylthiourea, N,N'-Di-n-butylthiourea
D0301-25G D0301-500G
TCIAD0301-25GEA 16 EUR
TCIAD0301-25G TCIAD0301-500G
1,3-Dibutyl-2-thiourea ≥97.0% (por base de azoto total)
1,3-Dibutyl-2-thiourea
Fórmula: H₃CCH₂CH₂CH₂NHC(S)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Peso Molecular: 188.34 g/mol
Ponto de ebulição: 128°C
Número MDL : MFCD00004926
Número CAS: 109-46-6
EINECS: 203-674-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd1a2856f6a88b74c73d8f35e6444823f401254e&vid=dd1a2856f6a88b74c73d8f35e6444823f401254e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency