Ácido 5-hidroxindol-3 acético ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J61435.ME
J61435.03
J61435.MEEA
91.2
EUR
J61435.ME
J61435.03
Ácido 5-hidroxindol-3 acético ≥98%
Ácido 5-hidroxindol-3 acético
Purity: 98%
CAS No.: 54-16-0
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Off-white to purple
Melting Point: 161-164° dec.
Beilstein Reference: 168797
MDL No.: MFCD00005639
Metabolite of melatonin
Fórmula:
C₁₀H₉NO₃ Ponto de Fusão: 161…164 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00005639 Número CAS: 54-16-0 EINECS: 200-195-4 |