Monocloridrato de L(+)-lisina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J62099.22
J62099.36
J62099.A1
J62099.22EA
47
EUR
J62099.22
J62099.36
J62099.A1
Monocloridrato de L(+)-lisina reagente para cultura de célula
Monocloridrato de L(+)-Lisina
CAS No.: 657-27-2
Molecular Formula: C6H14N2O2.HCl
Formula Weight: 182.65
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Beilstein Reference: 3563889
Merck Reference: 14,5636
MDL No.: MFCD00064564
Fórmula:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Ponto de Fusão: 263…264 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064564 Número CAS: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 Merck Index: 14,5636 |