L-Lisina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 56-87-1
Molecular Formula: C6H14N2O2
Formula Weight: 146.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 215°
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +26° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00064433
Fórmula:
C₆H₁₄N₂O₂ Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 215 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151035 Número CAS: 56-87-1 EINECS: 200-294-2 Merck Index: 14,5636 |