Print…
L(+)-Serina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
J62187.09EA 40.8 EUR
J62187.09 J62187.22 J62187.36 J62187.A1
L(+)-Serina reagente para cultura de célula
L(+)-Serina
CAS No.: 56-45-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 222° Beilstein Reference: 1721404 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064224
Fórmula: C₃H₇NO₃
Peso Molecular: 105.09 g/mol
Ponto de ebulição: 259
Ponto de Fusão: 222 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064224
Número CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,8460