Print…
Diindium trisulphate para síntese
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diindium tris(sulphate), Indium(III) sulphate, Indium (III) sulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43982.0100 8.43982.0025
8.43982.0100EA 416 EUR
8.43982.0100 8.43982.0025
Diindium trisulphate para síntese
Diindium trisulphate
Fórmula: O₁₂In₂S₃
Peso Molecular: 517.83 g/mol
Ponto de Fusão: 585
Densidade: 3.438 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011059
Número CAS: 13464-82-9
EINECS: 236-689-1
Merck Index: 13,04978
Encomendar
Molar Mass 517.83 g/mol