Sulfato de magnésio 1 M em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J63953.AD
J63953.AE
J63953.ADEA
57
EUR
J63953.AD
J63953.AE
Sulfato de magnésio 1 M em solução aquosa
Sulfato de Magnésio
CAS No.: 7487-88-9
Molecular Formula: MgO4S
Formula Weight: 120.37
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011110
Fórmula:
MgSO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011110 Número CAS: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 |