Print…
Ácido tricloroacético 5% (w/v) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TCA
J62366.K2 J62366.AP
J62366.K2EA 136 EUR
J62366.K2 J62366.AP
Ácido tricloroacético 5% (w/v) em solução aquosa
Ácido tricloroacético
Fórmula: Cl₃CCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004177
Número CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9627
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM