mio-Inositol reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J62886.18
J62886.22
J62886.30
J62886.18EA
85.8
EUR
J62886.18
J62886.22
J62886.30
mio-Inositol reagente para cultura de célula
mio-inositol
CAS No.: 87-89-8
Molecular Formula: C6H12O6
Formula Weight: 180.16
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1907329
Merck Reference: 14,4978
MDL No.: MFCD00077932
A lipotropic agent
Fórmula:
C₆H₁₂O₆ Ponto de ebulição: 291 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 222…227 °C Densidade: 1,752 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00077932 Número CAS: 87-89-8 EINECS: 201-781-2 Merck Index: 14,4978 |