Print…
1-Octadecyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H33288.03 H33288.09
H33288.03EA 65.4 EUR
H33288.03 H33288.09
1-Octadecyne ≥97%
1-Octadecyne
Fórmula: C₁₈H₃₄
Ponto de ebulição: 313 °C
Ponto de Fusão: 21…24 °C
Densidade: 0,803
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015088
Número CAS: 629-89-0
EINECS: 211-114-7