Piruvato de sódio reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
J61840.18
J61840.22
J61840.18EA
136
EUR
J61840.18
J61840.22
Piruvato de sódio reagente para cultura de célula
Piruvato de sódio
CAS No.: 113-24-6
Molecular Formula: C3H3NaO3
Formula Weight: 110.04
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 3568341
MDL No.: MFCD00002586
Fórmula:
CH₃COCOONa Ponto de Fusão: 220…230 °C Densidade: 1,718 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002586 Número CAS: 113-24-6 EINECS: 204-024-4 |