Print…
L(-)-Tirosina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
J63511.09EA 30.4 EUR
J63511.09 J63511.22 J63511.36 J63511.A1
L(-)-Tirosina reagente para cultura de célula
L(-)-Tirosina
CAS No.: 60-18-4 Molecular Formula: C9H11NO3 Formula Weight: 181.19 Physical Form: Powder Appearance: White to pale-brown Melting Point: 300° Beilstein Reference: 392441 Merck Reference: 14,9839 Optical Rotation: -11° (c=4 in 1N HCl) MDL No.: MFCD00002606
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002606
Número CAS: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 14,9839