Print…
L(+)-Valina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
J62943.06EA 31.4 EUR
J62943.06 J62943.14 J62943.22 J62943.A1
L(+)-Valina reagente para cultura de célula
L(+)-Valina
CAS No.: 72-18-4 Molecular Formula: C5H11NO2 Formula Weight: 117.15 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Beilstein Reference: 1721136 Merck Reference: 14,9909 MDL No.: MFCD00064220
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Peso Molecular: 117.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 86
Densidade: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064220
Número CAS: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 14,9909