L(+)-Cisteína reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 52-90-4
Molecular Formula: C3H7NO2S
Formula Weight: 121.16
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: White
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 1721408
Merck Reference: 14,2781
Optical Rotation: +7.6° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00064306
Fórmula:
HSCH₂CH(NH₂)CO₂H Ponto de ebulição: 254 °C (1013 hPa) Densidade: 1,523 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064306 Número CAS: 52-90-4 EINECS: 200-158-2 Merck Index: 14,2781 |