Cloreto de de tetraetilamónio
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 56-34-8
Molecular Formula: C8H20ClN
Formula Weight: 165.71
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Soluble in water, ethanol, chloroform, or acetone
Beilstein Reference: 3563247
Merck Reference: 14,9200
MDL No.: MFCD00011828
Phase transfer catalyst
Fórmula:
C₈H₂₀ClN Ponto de Fusão: 285 °C Densidade: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011828 Número CAS: 56-34-8 EINECS: 200-267-5 Merck Index: 14,9200 |