Print…
Sulfato de magnésio heptahidratado reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
J61839.36 J61839.A1
J61839.36EA 80.1 EUR
J61839.36 J61839.A1
Sulfato de magnésio heptahidratado reagente para cultura de célula
Sulfato de Magnésio heptahidratado
CAS No.: 10034-99-8 Molecular Formula: MgO4S.7H2O Formula Weight: 246.48 (120.37anhy) Physical Form: Powder Density: 1.68 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,5691 MDL No.: MFCD00149785
Fórmula: MgSO₄·7H₂O
Peso Molecular: 246.48 g/mol
Ponto de Fusão: 1124
Densidade: 1.68
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149785
Número CAS: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 14,5691