Print…
Zinc acetate, anidro ≥99.9%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33734.09 H33734.18 H33734.30
H33734.09EA 48.9 EUR
H33734.09 H33734.18 H33734.30
Zinc acetate, anidro ≥99.9%
Zinc acetate
Purity: 99.9+% CAS No.: 557-34-6 Molecular Formula: C4H6O4Zn Formula Weight: 183.47 Melting Point: 200° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00012454
Fórmula: C₄H₆O₄Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição)
Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012454
Número CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256