Óxido de bismuto (III) ≥99.9%, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
46314.22
46314.36
46314.14
46314.22EA
117
EUR
46314.22
46314.36
46314.14
Óxido de bismuto (III) ≥99.9%, nanopó
Óxido de bismuto (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: 80-200nm APS Powder, S.A. 3.8-5.5m2/g
Density: 8.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 817°
Boiling Point: ca 1890°
Merck Reference: 14,1273
MDL No.: MFCD00003462
Fórmula:
BiO₃ Peso Molecular: 465.96 g/mol Ponto de ebulição: ∼1890 °C Ponto de Fusão: 817 °C Densidade: 8.9 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003462 Número CAS: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |