Glicina 99,5 Electrophoresis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
J64365.30
J64365.A1
J64365.30EA
47.2
EUR
J64365.30
J64365.A1
Glicina 99,5 Electrophoresis
Glicina
Purity: 99.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: C2H5NO2
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Powder
Density: 1.595
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Fórmula:
NH₂CH₂COOH Peso Molecular: 75.07 g/mol Ponto de ebulição: 181 Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição) Densidade: 1.595 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008131 Número CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,4491 |