Print…
Acrilamida 40% em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J62480.AP J62480.K2
J62480.APEA 122 EUR
J62480.AP J62480.K2
Acrilamida 40% em solução aquosa
Acrilamida
Fórmula: C₃H₅NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008032
Número CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 3426
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM