Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
I0346-100G
I0346-25G
I0346-5G
TCIAI0346-100GEA
220
EUR
TCIAI0346-100G
TCIAI0346-25G
TCIAI0346-5G
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98.0% (por análise titulométrica) para cromatografia de par iônico
Sal sódico do ácido 1-octanossulfónico
Fórmula:
C₈H₁₇NaO₃S Ponto de Fusão: > 300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007544 Número CAS: 5324-84-5 EINECS: 226-195-4 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 1.00 |
Absorbance (230nm) | max. 0.30 |
Absorbance (254nm) | max. 0.13 |