Print…
3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4054-1G D4054-5G
TCIAD4054-1GEA 21 EUR
TCIAD4054-1G TCIAD4054-5G
3,4-Difluorotoluene ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluorotoluene
Fórmula: C₇H₆F₂
Peso Molecular: 128.12 g/mol
Ponto de ebulição: 112°C
Densidade: 1.12
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00075087
Número CAS: 2927-34-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&vid=1107be442291fc2f0a4aed558dc6c3ae343ab182&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %