Print…
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
J63734.AC J63734.AE
J63734.ACEA 51.7 EUR
J63734.AC J63734.AE
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina para eletroforese
N,N,N',N'-Tetrametiletilenodiamina
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 120…122 °C
Ponto de Fusão: –55 °C
Densidade: 0,775
Ponto de Inflamação: 18 °C (154 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008335
Número CAS: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
Merck Index: 14,9134
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM