L(+)-Leucina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J62824.22
J62824.30
J62824.36
J62824.22EA
95.3
EUR
J62824.22
J62824.30
J62824.36
L(+)-Leucina reagente para cultura de célula
L(+)-Leucina
CAS No.: 61-90-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.17
Physical Form: Powder
Density: 1.293
Appearance: White to off-white
Melting Point:
Fórmula:
C₆H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: >300 °C Densidade: 1,293 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002617 Número CAS: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,5451 |