Print…
L(+)-Glutamina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
J60573.14EA 40.6 EUR
J60573.14 J60573.22 J60573.A1
L(+)-Glutamina reagente para cultura de célula
L(+)-Glutamina
CAS No.: 56-85-9 Molecular Formula: C5H10N2O3 Formula Weight: 146.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White pH: 5.0-6.0 Merck Reference: 14,4471 MDL No.: MFCD00008044
Fórmula: C₅H₁₀N₂O₃
Peso Molecular: 146.15 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Ponto de Fusão: 185…186 °C
Densidade: 1.5326 g/cm³ (130 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008044
Número CAS: 56-85-9
EINECS: 200-292-1
Merck Index: 14,4471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb7a812ec5d2c73a797fc464926df9eef12c5c9a&vid=15d7d87daff0fec33a974a578415e157a3278049&prid=web&clid=SAPDAM