L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 99.0-102.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos:
Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
3262-01EA
0
EUR
3262-01
3262-19
3262-07
L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 99.0-102.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
L(+) Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado
Fórmula:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Peso Molecular: 282.22 g/mol Ponto de Fusão: 70…80 °C Densidade: 1.79 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150989 Número CAS: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |
|
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
Assay (KOCO(CHOH)₂COONa·4H₂O) | 99.0 - 102.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.0 - 8.5 |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH₄) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |