L(+)-Isoleucina reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
J63045.14
J63045.22
J63045.14EA
62.6
EUR
J63045.14
J63045.22
L(+)-Isoleucina reagente para cultura de célula
L(+)-Isoleucina
CAS No.: 73-32-5
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 1721792
Merck Reference: 14,5179
Optical Rotation: +40° (c=5 in 6N HCl)
MDL No.: MFCD00064222
Fórmula:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Peso Molecular: 131.17 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 287 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064222 Número CAS: 73-32-5 EINECS: 200-798-2 Merck Index: 14,5179 |