Print…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
M0533-25G M0533-5G
TCIAM0533-25GEA 41 EUR
TCIAM0533-25G TCIAM0533-5G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 332
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004321
Número CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24efc8acfe3e636d0c87732cc55e1d15df4c9ca5&vid=24efc8acfe3e636d0c87732cc55e1d15df4c9ca5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 125.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity