Print…
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H35300.06 H35300.14
H35300.06EA 64.9 EUR
H35300.06 H35300.14
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene ≥98%
2,4-Dimethyl-1,3-pentadiene
Fórmula: C₇H₁₂
Ponto de ebulição: 94…96 °C
Ponto de Fusão: –114 °C
Densidade: 0,744
Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008903
Número CAS: 1000-86-8
EINECS: 213-677-4
UN: 3295
ADR: 3,II