Sulfato de amónia 99+%, ultra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
J64419.22
J64419.36
J64419.A3
J64419.22EA
28.7
EUR
J64419.22
J64419.36
J64419.A3
Sulfato de amónia 99+%, ultra puro
Sulfato de amónia
Purity: 99+%
CAS No.: 7783-20-2
Molecular Formula: H8N2O4S
Formula Weight: 132.14
Physical Form: Crystalline
Density: 1.769
Appearance: White
Melting Point: ca 280° dec.
Merck Reference: 14,555
MDL No.: MFCD00003391
Fórmula:
(NH₄)₂SO₄ Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição) Densidade: 1,769 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003391 Número CAS: 7783-20-2 EINECS: 231-984-1 ALCANCE: 01-2119455044-46 Merck Index: 14,555 |