Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99.9% para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 77-86-1
Molecular Formula: C4H11NO3
Formula Weight: 121.14
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.353
Appearance: White
Melting Point: 168-172°
Boiling Point: 219-220°/10mm
Beilstein Reference: 741883
Merck Reference: 14,9772
MDL No.: MFCD00004679
Fórmula:
NH₂C(CH₂OH)₃ Ponto de ebulição: 219…220 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 168…172 °C Densidade: 1,353 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004679 Número CAS: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 14,9772 |