Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99.9% para biologia molecular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J61062.22 J61062.36
J61062.22EA 66.1 EUR
J61062.22 J61062.36
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) 99.9% para biologia molecular
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Ponto de ebulição: 219…220 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Densidade: 1,353
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 14,9772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM