Print…
Cloreto de guanidínio para biologia molecular
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J65661.22 J65661.36
J65661.22EA 98.1 EUR
J65661.22 J65661.36
Cloreto de guanidínio para biologia molecular
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Ponto de Fusão: 178…185 °C
Densidade: 1,34
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM