EDTA ≥99.4% para eletroforese
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.4+%
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Density: 0.68
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Ponto de ebulição: 614 °C (1013 hPa) Densidade: 0,68 Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003541 Número CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 ALCANCE: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |