EDTA reagente para cultura de célula
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
J62948.36
J62948.A1
J62948.36EA
96.1
EUR
J62948.36
J62948.A1
EDTA reagente para cultura de célula
EDTA
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 1716295
Merck Reference: 14,3517
MDL No.: MFCD00003541
Fórmula:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Ponto de ebulição: 614 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição) Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003541 Número CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 ALCANCE: 01-2119486399-18 Merck Index: 14,3517 |